07-1590
Anti-phospho Histone H2A.X Antibody (Tyr142)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Histone H2A.x, H2a/x
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
dot blot: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Informazioni sul gene
human ... H2AX(3014)
mouse ... H2Ax(15270)
rat ... H2Ax(500987)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Qualità
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected phospho Histone H2A.X (Tyr142) in colcemid treated HeLa cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1