Documenti fondamentali
07-1417
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-SGLT-1 (co-trasportatore sodio/glucosio 1)
serum, from rabbit
Sinonimo/i:
Sodium/glucose cotransporter 1, Solute carrier family 5 member 1, Solute carrier family 5 (sodium/glucose cotransporter), member 1, Solute carrier family 5 (sodium/glucose transporter),member 1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
pig, rat, avian, rabbit, mouse, canine, human, reptile, feline
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SLC5A1(6523)
Descrizione generale
I reni hanno un ruolo importante nella regolazione del glucosio ematico. Sebbene i nefroni filtrino indiscriminatamente circa 180 g di glucosio al giorno dal sangue, la maggioranza di questo viene riassorbita attivamente a livello del tubulo contorto prossimale mediante un meccanismo di co-trasporto (in rapporto 2:1) di Na+/Gl (SGLT). Normalmente, il glucosio viene dapprima riassorbito da questi trasportatori integrati nella membrana delle cellule con bordo a spazzola dell′epitelio del tubulo contorto prossimale. Quindi, attraverso le membrane basolaterali, il glucosio viene trasportato al di fuori delle cellule mediante un meccanismo di diffusione facilitata a opera dei glucotrasportatori (GLUT). Sono stati clonati e caratterizzati almeno tre membri della famiglia di SGLT (SGLT1-3) di diverse specie. I geni SGLT1-3 codificano proteine lunghe circa 659-672 residui e le cui estremità N- e C-terminali risultano essere extracellulari. L′omologia tra le 3 forme è del 60-70% circa. SGLT1 non discrimina tra alfa-metil-D-glucoside, glucosio e galattosio, mentre SGLT2 e 3 non trasportano il D-galattosio in maniera efficiente. SGLT1 è una proteina integrale di membrana espressa nei segmenti Sq1 del tubulo contorto prossimale del rene (midollare esterna) e anche nell′intestino.
Specificità
Riconosce SGLT-1.
Immunogeno
Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 402-420 della regione citoplasmatica di SGLT1 di intestino tenue di topo/coniglio.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Trasduzione del segnale
Immunoistochimica (paraffina): colorazione con anti-SGLT-1 di tessuto renale umano pretrattato con tampone citrato, pH 6,0. Un precedente lotto di questo anticorpo è stato usato alla concentrazione di 1 μg/mL, quindi rilevato mediante IHC-Select con HRP-DAB. L′immunoreattività è rilevabile a livello delle cellule con bordo a spazzola del tubulo contorto prossimale.
ELISA: uso di un precedente lotto alla diluizione 1:10.000-1:50.000, con 50-100 ng di peptide di controllo/pozzetto.
Sarà cura dell′utente finale stabilire le diluizioni di lavoro ottimali.
Western blotting: un precedente lotto di questo anticorpo è stato utilizzato con più lisati. Vedere scheda tecnica.
L′anticorpo anti-SGLT-1 rivela il livello di SGLT-1 (co-trasportatore sodio/glucosio 1) ed è descritto in letteratura e convalidato per l′uso nei saggi di WB, IH(P) ed ELISA.
Sottocategoria di ricerca
Insulina/Trasduzione del segnale correlato all′energia
Qualità
Valutata di routine mediante Western blotting su lisati di cellule PC3.
Saggio di Western blotting
questo anticorpo alla diluizione 1:500:1:2.000 ha permesso di rilevare SGLT-1 in 10 μg di lisato di cellule PC3.
Descrizione del bersaglio
Al saggio di Western blotting si evidenzia una banda di circa 70-77 kDa.
Linkage
Sostituisce: AB1352
Stato fisico
Antisiero con IgG policlonali di coniglio in tampone contenente azoturo di sodio 0,1%.
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricevimento a -20°C in aliquote non diluite.
Raccomandazioni per la manipolazione: dopo il primo scongelamento, prima di rimuovere il tappo, centrifugare il contenitore e mescolare delicatamente la soluzione. suddividere in aliquote in provette da microcentrifuga e conservare a -20°C. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento che potrebbero danneggiare le IgG e compromettere le prestazioni del prodotto.
Risultati analitici
Controllo
Lisato di cellule PC3
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Intestinal and renal Na+/glucose cotransporters share common structures.
Hirayama, B A, et al.
The American Journal of Physiology, 261, C296-C304 (1991)
Glycosylation of the rabbit intestinal brush border Na+/glucose cotransporter.
Hirayama, B A and Wright, E M
Biochimica et Biophysica Acta, 1103, 37-44 (1992)
Identification of two unique polypeptides from dog kidney outer cortex and outer medulla that exhibit different Na+/D-glucose cotransport functional properties.
Silverman, M, et al.
Biochimica et Biophysica Acta, 1153, 43-52 (1993)
Balasubramanian Palaniappan et al.
Nutrients, 12(10) (2020-10-18)
In mammalian small intestine, glucose is primarily absorbed via Na-dependent glucose co-transporter (SGLT1) on the brush border membrane (BBM) of absorptive villus cells. Malabsorption of nutrients (e.g., glucose) leads to malnutrition, a common symptom of inflammatory bowel disease (IBD), where
Molecular biology approaches to comparative study of Na(+)-glucose cotransport.
Pajor, A M, et al.
The American Journal of Physiology, 263, R489-R495 (1992)