07-140
Anti-STAT2 Antibody
Upstate®, from rabbit
Sinonimo/i:
Anti-IMD44, Anti-ISGF-3, Anti-P113, Anti-PTORCH3, Anti-STAT113
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
electrophoretic mobility shift assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... STAT2(6773)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Qualità
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Positive Antigen Control: Catalog #12-305, 3T3/A31 lysate. Add 2.5 μL of 2-mercapto-ethanol/100 μL of lysate and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20 μg of reduced lysate per lane for minigels.
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1