07-1386
Anti-Connective Tissue Growth Factor Antibody
from goat
Sinonimo/i:
Hypertrophic chondrocyte-specific protein 24, connective tissue growth factor, insulin-like growth factor-binding protein 8
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CTGF(1490)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Growth Factors & Receptors
Qualità
Western Blot Analysis: 5 µg/mL of this antibody detected Connective tissue growth factor on 10 µg of untreated and TGFb1 treated NRK cell lysates.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Untreated and TGFb1 treated NRK cell lysates
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato