Documenti fondamentali
06-991
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-PKCε
Upstate®, from rabbit
Sinonimo/i:
protein kinase C, epsilon
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PRKCE(5581)
Descrizione generale
I membri della famiglia delle protein-chinasi C si suddividono in tre categorie: convenzionali (PKC alfa, beta I, beta II, gamma), nuove (delta, epsilon, eta, mu, theta) e atipiche (lambda, zeta). L′attività delle isoforme convenzionali della PKC dipende dal calcio e dal diacilglicerolo (DAG), quella delle isoforme nuove dipende dal calcio mentre quella delle isoforme atipiche è indipendente sia dal calcio che dal DAG.
Specificità
Prevista reattività crociata con coniglio.
Riconosce la PKCε, Mr 95 kDa.
Immunogeno
Peptide sintetico coniugato con KLH corrispondente alla regione variabile C-terminale (C5), amminoacidi 726-737 (KGFSYFGEDLMP), della protein-chinasi C epsilon (PKCε) di topo. La sequenza immunizzante è identica in uomo, topo, ratto e coniglio.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Trasduzione del segnale
Immunoprecipitazione:
un laboratorio indipendente ha ottenuto l′immunoprecipitazione della PKCε utilizzando questo anticorpo.
Immunoistochimica:
con questo anticorpo un laboratorio indipendente ha ottenuto la rivelazione della PKCε.
La rivelazione della PKCε tramite questo anticorpo anti-PKCε è convalidata per l′uso nelle analisi di IH, IP & WB.
Sottocategoria di ricerca
Trasduzione del segnale a livello di citoscheletro
Qualità
Valutata di routine mediante Western blotting su lisato di cellule Jurkat.
Western blotting:
0,5-2 μg/mL di un lotto rappresentativo hanno rivelato la PKCε nel lisato di cellule Jurkat. Con un lotto rappresentativo alla concentrazione di 0,5-2 μg/mL è stata rivelata la PKCε in cellule Jurkat lisate in tampone per RIPA e in estratti di cervello di topo e ratto.
Descrizione del bersaglio
Circa 95 kDa
Stato fisico
Formato: purificato
IgG purificate di coniglio in tampone contenente tampone fosfato 0,014 M, pH 7,6, NaCl 0,175 M, azoturo di sodio 0,07% e glicerolo 30%.
Conservare a -20 °C.
Purificato con proteina A
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno a -20°C dalla data di ricevimento.
Indicazioni per l′uso: una volta ricevuto il prodotto, prima di rimuovere il tappo, centrifugare il contenitore e mescolare delicatamente la soluzione. Suddividere in aliquote in provette per microcentrifuga e conservare a -20 °C. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento che potrebbero danneggiare le IgG e compromettere le prestazioni del prodotto. Nota: oscillazioni di temperatura del congelatore al di sotto dei -20°C possono causare il congelamento delle soluzioni contenenti glicerolo.
Risultati analitici
Controllo
controllo antigenico positivo: N° Cat. 12-303, lisato di cellule Jurkat.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Two conventional protein kinase C isoforms, alpha and beta I, are involved in the ATP-induced activation of volume-regulated anion channel and glutamate release in cultured astrocytes.
Alena Rudkouskaya,Artur Chernoguz,Renee E Haskew-Layton,Alexander A Mongin
Journal of Neurochemistry null
Post-ischaemic activation of kinases in the pre-conditioning-like cardioprotective effect of the platelet-activating factor.
Penna C, Mognetti B, Tullio F, Gattullo D, Mancardi D, Moro F, Pagliaro P, Alloatti G
Acta Physiologica (Oxford, England) null
Protein kinase C epsilon activates lens mitochondrial cytochrome c oxidase subunit IV during hypoxia.
Michael Barnett, Dingbo Lin, Vladimir Akoyev, Lloyd Willard, Dolores Takemoto et al.
Experimental Eye Research null
Platelet-activating factor induces cardioprotection in isolated rat heart akin to ischemic preconditioning: role of phosphoinositide 3-kinase and protein kinase C activation.
Penna, C; Alloatti, G; Cappello, S; Gattullo, D; Berta, G; Mognetti, B; Losano, G; Pagliaro, P
American Journal of Physiology. Heart and Circulatory Physiology null
Neuroprotective preconditioning of rat brain cultures with ethanol: potential transduction by PKC isoforms and focal adhesion kinase upstream of increases in effector heat shock proteins.
Sreevidya Sivaswamy,Edward J Neafsey,Michael A Collins
The European Journal of Neuroscience null