06-1283
Anti-acetyl-p53 (Lys320) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Antigen NY-CO-13, Phosphoprotein p53, Tumor suppressor p53, p53 antigen, p53 transformation suppressor, p53 tumor suppressor, transformation-related protein 53, tumor protein p53
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
bovine (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology)
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
acetylation (Lys320)
Informazioni sul gene
human ... TP53(7157)
Descrizione generale
a) Most of them are missense point mutations giving rise to an altered protein function.
b) Many -but not all- mutant p53 proteins exhibit a common mutant structure, which can be recognized by monoclonal antibodies specific for p53 in the mutant conformation.
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Western Blot (SNAP ID) Analysis: 5 µg/mL antibody detected p53 on 10 µg of recombinant proteins.
Qualità
Western Blotting Analysis: 5 µg/mL of a representative lot of this antibody detected p53 on 10 µg of A549 cells treated with UV & TSA lysate.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Recombinant proteins
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1