06-1049
Anti-Axin-1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Axin-1, Axis inhibition protein 1, hAxin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Axin1(12005)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry Analysis: 1:1,000 dilution from a representative lot detected Axin-1 in human kidney and human skin tissues.
Qualità
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Axin-1 on 10 µg of HEK293 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1