Documenti fondamentali
05-871
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-fattore VIII, clone GMA-012
clone GMA-012, Upstate®, from mouse
Sinonimo/i:
Anti-fattore VIII clone GMA-012, Anticorpo anti-fattore VIII, Anticorpo per la rivelazione del fattore VIII
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
GMA-012, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Informazioni sul gene
Specificità
Fattore VIII
Immunogeno
Fattore VIII umano purificato
Applicazioni
Categoria di ricerca
Struttura cellulare
Il fattore VIII è rivelabile nei saggi di ELISA & WB usando questo anticorpo anti-fattore VIII, clone GMA-012.
Sottocategoria di ricerca
Proteine dell′ECM
Qualità
Valutata di routine mediante immunoblotting sul fattore VIII umano
Descrizione del bersaglio
Mr 280 kDa
Stato fisico
Formato: purificato
Purificazione con proteina G
Stoccaggio e stabilità
Stabile a -20°C per 2 anni dalla data di spedizione
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Blood coagulation factor VIII: An overview.
Bhopale, G M and Nanda, R K
Journal of Biosciences, 28, 783-789 (2003)
Recombinant factor VIIa: review of efficacy, dosing regimens and safety in patients with congenital and acquired factor VIII or IX inhibitors.
Abshire, T and Kenet, G
Journal of Thrombosis and Haemostasis, 2, 899-909 (2004)
Coagulation factor VIII: structure and stability.
Wang, Wei, et al.
International Journal of Pharmaceutics, 259, 1-15 (2003)