05-858R
Anti-Histone H4 Antibody, pan, clone 62-10C-2, rabbit monoclonal
clone 62-10C-2, from rabbit
Sinonimo/i:
H4, Histone H4, H4 histone family, member A, histone 1, H4a, histone cluster 1, H4a
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
culture supernatant
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
62-10C-2, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... H4C1(8359)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Western Blot Analysis: 0.1 µg/ml of this antibody detected histone H4 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1