Documenti fondamentali
05-829-AF555
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-α-tubulina, clone DM1A, coniugato con Alexa Fluor 555
clone DM1A, from mouse, ALEXA FLUOR 555
Sinonimo/i:
Tubulin alpha-1 chain, Alpha-tubulin, Alpha-1 tubulin
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
ALEXA FLUOR 555
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
DM1A, monoclonal
Reattività contro le specie
guinea pig, gerbil, mouse, bovine, avian, human, rat, porcine
tecniche
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
La catena alfa-1 della tubulina (UniProt P02552) nella specie Gallus gallus (pollo) è codificata dal gene TUBA1C (noto anche come TUBA1) (Gene ID 429035). I microtubuli sono filamenti del citoscheletro costituiti da eterodimeri di alfa- e beta-tubulina che si autoassemblano testa-coda a formare i protofilamenti e lateralmente a formare un tubo cavo. Svariate modificazioni post-traduzionali (PTM), quali acetilazione, poliglutamilazione, poliglicilazione, detirosinazione, fosforilazione e palmitoilazione, possono regolare le proprietà di polimerizzazione delle tubuline e/o le loro interazioni con le proteine associate ai microtubuli (MAP) e con le proteine motorie.
Specificità
Il clone DM1A riconosce la α-tubulina, PM 50-60 kDa. L′epitopo riconosciuto da questo anticorpo è stato mappato in corrispondenza dei 25 amminoacidi C-terminali (AALEKDYEEVGVDSVEGEGEEEGEE).
Immunogeno
α-tubulina cerebrale di pollo purificata.
Epitopo: i 25 amminoacidi C-terminali.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Struttura cellulare
L'anticorpo non coniugato (N° Cat. 05-829) è adatto anche per applicazioni di immunocitochimica, immunofluorescenza e Western blotting.
Questo anticorpo anti-α-tubulina, clone DM1A, coniugato con Alexa Fluor 555 è convalidato per l′uso in immunocitochimica per rivelare la α-tubulina.
Sotto categoria di ricerca
Citoscheletro
Qualità
Valutata mediante immunocitochimica in cellule A431.
Immunocitochimica: questo anticorpo diluito 1:100 ha permesso di rivelare la α-tubulina in cellule A431.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a circa 50 kDa.
Stato fisico
IgG1 monoclonali purificate di topo coniugate con un colorante in PBS con BSA 15 mg/mL e azoturo di sodio 0,1%.
Purificato con proteina G.
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno a 2-8 °C dalla data di ricevimento.
Altre note
Concentrazione: fare riferimento alla scheda tecnica specifica del lotto.
Note legali
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2