05-731-I
Anti-SH3KBPI Antibody, clone 179.1.E1
clone 179.1.E1, from mouse
Sinonimo/i:
SH3 domain-containing kinase-binding protein 1, Regulator of ubiquitous kinase, Ruk, SH3-containing expressed in tumorigenic astrocytes
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
179.1.E1, monoclonal
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... Sh3Kbp1(84357)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Apoptosis & Cancer
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected SH3KBPI in THP-1 cell lysate.