Documenti fondamentali
05-584
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-Tie2/TEK, clone Ab33
clone Ab33, Upstate®, from mouse
Sinonimo/i:
CD202b antigen, TEK tyrosine kinase, endothelial, Tunica interna endothelial cell kinase, Tyrosine-protein kinase receptor TEK, Tyrosine-protein kinase receptor TIE-2, p140 TEK, soluble TIE2 variant 1, soluble TIE2 variant 2, venous malformations, multip
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
Ab33, monoclonal
Reattività contro le specie
human, rat, pig, mouse
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TEK(7010)
Descrizione generale
La proteina TIE2 (nome alternativo: tirosin-chinasi 2 con domini omologhi a Ig e EGF) nei topi, nei ratti e nell′uomo è espressa quasi esclusivamente dalle cellule endoteliali. Questo recettore è caratterizzato da un dominio extracellulare unico contenente due anse simili a immunoglobulina separate da tre ripetizioni simili al fattore di crescita epidermico collegate a tre ripetizioni di fibronectina di tipo III. Il ligando di questo recettore è l′angiopoietina 1. Alterazioni di TIE2 sono associate a malformazioni venose ereditarie; la via di trasduzione del segnale di TIE2 pare essere critica per la comunicazione tra cellule muscolari lisce e cellule endoteliali nella morfogenesi delle vene.
Specificità
Riconosce Tie2/TEK, Mr 145 kDa
Immunogeno
Proteina di fusione corrispondente ai residui 1-745 della chinasi Tie2/TEK umana con un tag His6 C-terminale purificata da cellule SF-9 infettate. Clone Ab33
Applicazioni
Immunoprecipitazione: con questo anticorpo, un laboratorio indipendente ha ottenuto l′immunoprecipitazione di Tie2/TEK.
Immunoistochimica: è riportato in letteratura che questo anticorpo rivela Tie2/TEK in sezioni congelate, trattate con Triton.
Non è utilizzabile su sezioni incluse in paraffina.
Questo anticorpo anti-Tie2/TEK, clone Ab33, è convalidato per l′uso nelle applicazioni di WB, IP, IH per la rivelazione di Tie2/TEK.
Qualità
Valutata mediante Western blotting su cellule HUVEC lisate in tampone per RIPA.
Western blotting: questo anticorpo alla concentrazione di 0,2-1 μg/mL ha permesso di rivelare Tie2/TEK in cellule HUVEC lisate in tampone per RIPA.
Descrizione del bersaglio
145 kDa
Stato fisico
Formato: purificato
IgG1κ monoclonali purificate di topo in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M, pH 7,4, NaCl 0,15 M, azoturo di sodio 0,05%, prima dell′aggiunta di glicerolo portato al 30%. Liquido a -20 °C.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Mary Anna Venneri et al.
Blood, 109(12), 5276-5285 (2007-03-01)
Tumor-infiltrating myeloid cells, including tumor-associated macrophages (TAMs), have been implicated in tumor progression. We recently described a lineage of mouse monocytes characterized by expression of the Tie2 angiopoietin receptor and required for the vascularization and growth of several tumor models.
Daisuke Sakai et al.
JOR spine, 1(2), e1018-e1018 (2018-06-27)
Recently, Tie2/TEK receptor tyrosine kinase (Tie2 or syn. angiopoietin-1 receptor) positive nucleus pulposus progenitor cells were detected in human, cattle, and mouse. These cells show remarkable multilineage differentiation capacity and direct correlation with intervertebral disc (IVD) degeneration and are therefore
Haixia Gong et al.
Scientific reports, 7, 42127-42127 (2017-02-16)
Human endothelial cells (ECs) are widely used to study mechanisms of angiogenesis, inflammation, and endothelial permeability. Targeted gene disruption induced by Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats (CRISPR)-CRISPR-Associated Protein 9 (Cas9) nuclease gene editing is potentially an important tool for
Hiroko Fujii et al.
Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology, 26(11), 2476-2482 (2006-08-26)
C-reactive protein (CRP) has been suggested to participate in the development of atherosclerosis, in part, by promoting endothelial dysfunction and impairing endothelial progenitor cell (EPC) survival and differentiation. In the present study, we evaluated the effects of CRP on antioxidative
Delivery of therapeutic siRNA to the lung endothelium via novel Lipoplex formulation DACC.
Fehring, V; Schaeper, U; Ahrens, K; Santel, A; Keil, O; Eisermann, M; Giese, K; Kaufmann, J
Molecular Therapy null