05-535
Anti-IKKβ Antibody, clone 10AG2
clone 10AG2, Upstate®, from mouse
Sinonimo/i:
I-kappa-B kinase 2, I-kappa-B-kinase beta, Nuclear factor NF-kappa-B inhibitor kinase beta, inhibitor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells, kinase beta, inhibitor of nuclear factor kappa B kinase beta subunit
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
10AG2, monoclonal
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Ikbkb(16150)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Western Blot Analysis:
0.5-2 µg/mL of this lot detected IKK/IKK2 in human HeLa cell lysate. A previous lot was tested in human Jurkat RIPA cell lysate, A431, extract, mouse 3T3/A31 and rat PC-12 RIPA cell lysates.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Risultati analitici
Positive Antigen Control: Catalog #12-303, Jurkat cell lysate.
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2