05-23-3801
Endothelin 3, Human and Rat
Attenuates thrombin-evoked aggregation of human platelets.
Sinonimo/i:
Endothelin 3, Human and Rat, ET-3, CTCFTYKDKECVYYCHLDIIW
Saggio
≥97% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated
Solubilità
5% acetic acid: 0.5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C121H168N26O33S4/c1-11-62(7)97(117(175)139-89(121(179)180)49-70-53-126-77-25-17-16-24-75(70)77)145-118(176)98(63(8)12-2)144-112(170)88(52-95(157)158)136-105(163)81(44-60(3)4)131-109(167)86(50-71-54-125-59-127-71)134-113(171)90-56-182-181-55-76(124)101(
OQGZWNZGVYLIFX-XKIQDWPYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Stimulator of interleukin-6 production by endothelial cell lines
Confezionamento
Sequenza
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Ricostituzione
Altre note
Astarie-Dequeker, C., et al. 1995. Br. J. Pharmacol. 114, 524.
Xin, X., et al. 1995. Endocrinology 136, 132.
Brunner, F., et al. 1992. J. Mol. Cell. Cardiol.24, 1291.
Lamers, J.M., et al. 1992. Mol. Cell. Biochem. 116, 59.
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3