05-23-0500
Bradykinin
Induces the release of nitric oxide.
Sinonimo/i:
Bradykinin, Kallidin, RPPGFSPFR, callidin
About This Item
Livello qualitativo
Saggio
≥97% (HPLC)
Forma fisica
lyophilized solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Colore
white to off-white
Solubilità
5% acetic acid: 1 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C50H73N15O11/c51-32(16-7-21-56-49(52)53)45(72)65-25-11-20-39(65)47(74)64-24-9-18-37(64)43(70)58-28-40(67)59-34(26-30-12-3-1-4-13-30)41(68)62-36(29-66)46(73)63-23-10-19-38(63)44(71)61-35(27-31-14-5-2-6-15-31)42(69)60-33(48(75)76)17-8-22-57-50(54)55/h1-6,12-15,32-39,66H,7-11,16-29,51H2,(H,58,70)(H,59,67)(H,60,69)(H,61,71)(H,62,68)(H,75,76)(H4,52,53,56)(H4,54,55,57)/t32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-/m0/s1
QXZGBUJJYSLZLT-FDISYFBBSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Induces the release of nitric oxide
Confezionamento
Sequenza
Stato fisico
Ricostituzione
Altre note
Zhu, P., et al. 1995. Cardiovasc. Res.29, 658.
Bedarida, G.V., et al. 1994. Horm. Metab. Res. 26, 109.
Altiok, N., and Fredholm, B.B. 1993. Cell Signal. 5, 279.
WGK 3