Key Documents
05-22-3838
Sigma-Aldrich
BQ-788, Sodium Salt
Sinonimo/i:
BQ-788, Sodium Salt, N- cis-2,6-Dimethylpiperidinocarbonyl-L-γ-MeLeu-D-Trp(MeOCO)-D-Nle-OH, Na
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C34H50N5NaO7
Peso molecolare:
663.78
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.28
Saggio
≥95% (HPLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
lyophilized solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated
Colore
white to off-white
Solubilità
0.01% NH4OH: 1 mg/mL
DMSO: 2 mg/mL
methanol: water (3:1): 2 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
A highly selective and competitive ETB receptor antagonist (IC50 = 1.2 nM).
Highly selective ETB-receptor antagonist (IC50 = 1.2 nM).
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: no
Primary Target
ETB-receptor antagonist
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Target IC50: 1.2 nM as ETB-receptor antagonist
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). DMSO and Methano:H₂O stock solutions are stable for up to 2 months at -20°C.
Altre note
Okada, M., and Nishikibe, M. 2002. Cardiovasc. Drug Reviews20, 53.
Taniai, H., et al. 2001. Hepatology33, 894.
Fukuroda, T., et al. 1994. Biochem. Biophys. Res. Commun.199, 1461.
Ishikawa, K., et al. 1994. Proc. Natl. Acad. Sci. USA91, 4892.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1