05-1533
Anti-Gemin3 Antibody, clone 12H12
clone 12H12, from mouse
Sinonimo/i:
Component of gems 3, DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 20, DEAD box protein 20, DEAD box protein DP 103, DEAD-box protein DP103, DEAD/H (Asp-Glu-Ala-Asp/His) box polypeptide 20, 103kD, SMN-interacting protein
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
12H12, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DDX20(11218)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
RNA Metabolism & Binding Proteins
Qualità
Western Blot Analysis: 0.5 µg/ml of this antibody detected Gemin-3 on 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
HeLa cell lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1