05-1116
Anti-VEGF Antibody, clone CH-10
clone CH-10, from mouse, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Vascular permeability factor, vascular endothelial growth factor, vascular endothelial growth factor A, vascular endothelial growth factor isoform VEGF165
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
CH-10, monoclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human, rat
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... VEGFA(7422)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Growth Factors & Receptors
Qualità
Western Blot Analysis: 1:1000 dilution of this antibody detected VEGF on 10 µg of Jurkat cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Jurkat cell lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
WGK 2