04-973
Anti-CD39 Antibody, clone 5F2
clone 5F2, from mouse
Sinonimo/i:
ectonucleoside triphosphate diphosphohydrolase 1, ATPDase, ecto-apyrase, NTPDase-1, Ecto-ATP diphosphohydrolase, Lymphoid cell activation antigen, NTPDase 1, Ecto-apyrase, CD39 antigen
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
5F2, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
tecniche
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Entpd1(12495)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Flow Cytometry Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected CD39 in BALB/c splenocytes.
Descrizione del bersaglio
It has been published that CD39 shows molecular weights between ~70-100 kDa (Wang, T.F. et al., 1996).
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1