04-298
Anti-IGF1 Receptor (CT) Antibody, clone 7G11
clone 7G11, Upstate®, from mouse
Sinonimo/i:
insulin-like growth factor 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
7G11, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IGF1(3479)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Insulin/Energy Signaling
Qualità
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Includes untreated A431 lysate as a positive control.