04-1585
Anti-IL-18 Antibody, clone 12E7.1
clone 12E7.1, from mouse
Sinonimo/i:
interleukin 18 (interferon-gamma-inducing factor), IL-1 gamma, IFN-gamma-inducing factor, iboctadekin, interleukin-18, Interleukin-1 gamma, Iboctadekin, Interferon gamma-inducing factor
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
12E7.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgMκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IL18(3606)
mouse ... Il18(16173)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry Analysis: 1:250 from a previous lot detected IL-18 in inflamed skin and normal human spleen tissues.
Inflammation & Immunology
Cytokines & Cytokine Receptors
Qualità
Flow Cytometry Analysis: 1 g of this antibody detected IL-18 in mouse splenocytes.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Mouse splenocytes
Altre note
Esclusione di responsabilità
WGK 2