04-1551
Anti-SMRT Antibody, clone 1SM-1E7
ascites fluid, clone 1SM-1E7, from mouse
Sinonimo/i:
CTG repeat protein 26, Silencing mediator of retinoic acid and thyroid hormone receptor, T3 receptor-associating factor, Thyroid-, retinoic-acid-receptor-associated corepressor, nuclear receptor co-repressor 2, silencing mediator for retinoid and thyroid
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1SM-1E7, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NCOR2(9612) , TRAC(28755)
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
Qualità
Western Blot Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody detected SMRT on 10 µg of human brain lysate.