Documenti fondamentali
03-0154-00
Millipore
Kit per l'immunodosaggio della proteina cTnI umana mediante tecnologia SMC® ad alta sensibilità
1 kit sufficient for 96 wells, input: serum, plasma
Sinonimo/i:
Cardiac Muscle Troponin I immunoassay kit, Cardiac Troponin I immunoassay kit, cTnI Single Molecule Counting Kit, cTnI ultra-sensitive immunoassay
About This Item
Codice UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.84
impiego
 kit sufficient for 96 wells
Reattività contro le specie
human, rat, mouse, canine, nonhuman primates, equine
Produttore/marchio commerciale
SMC®
assay range
sensitivity: 0.35 pg/mL
(lower limit of quantification)
inter-assay cv: <20%
intra-assay cv: <15%
standard curve range: 0.17-600 pg/mL
tecniche
ELISA: suitable
single molecule counting: suitable
input
serum
plasma
Compatibilità
for use with SMCxPRO® and Erenna<TMSYMBOL></TMSYMBOL> (validated)
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
® This assay takes advantage of a standard immunoassay workflow configured in a standard plate format.
Assay protocols are similar to existing sandwich ELISA methods with two key differences:
1) Elution buffer disrupts the sandwich, separating the labeled detection antibody for quantification.
®®
Specificità
Non-human primate, mouse, rat, equine, and canine samples were detectable. (n = 5) 100% detectability. Although cTnI was detectable in these species, the assay has not been validated for these species.
Note legali
SMC is a registered trademark of Singulex
SMCxPRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Cardiotoxicity biomarkers like cardiac troponin I (cTnI) in serum samples can be detected earlier with the ultrasensitive biomarker detection SMC® immunoassay platform. Discover the utility of Single Molecule Counting (SMC®) technology for the early assessment of heart muscle injury in rats.