Documenti fondamentali
01-107
Sigma-Aldrich
Epidermal growth factor, human
suitable for cell culture
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
Nome del prodotto
Fattore di crescita epidermico (EGF), umano, ricombinante,
Origine biologica
yeast
Livello qualitativo
Descrizione
Neural Stem Cells
Purificato mediante
filtration through 0.2μm medium
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
N° accesso UniProt
Informazioni sul gene
human ... EGF(1950)
Descrizione generale
Funzione: SwissProt: P01133 # EGF stimola la crescita di vari tessuti epidermici ed epiteliali in vivo e in vitro e di alcuni fibroblasti in coltura cellulare.
Dimensione: 1207 amminoacidi; 133946 Da
Localizzazione subcellulare: membrana; proteina di membrana di tipo I a passaggio singolo.
Similarità: SwissProt: P01133 ## Contiene 9 domini di tipo EGF. & Contiene 9 ripetizioni del recettore LDL di classe B.
Qualità
Testato regolarmente in un test di crescita di 5 giorni su fibroblasti del prepuzio umano
Stato fisico
Liofilizzato da acido acetico 100 mM con 3,5 g di mannitolo
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.