Documenti fondamentali
V-056
Supelco
Riboflavin 5′-phosphate sodium salt solution
100 μg/mL (50:50 Methanol:1% Ammonium Acetate in Water, (as free phosphate)), certified reference material, ampule of 1 mL
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H20N4O9P · xNa+
Peso molecolare:
455.34 (free acid basis)
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPLURA®
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Concentrazione
100 μg/mL (50:50 Methanol:1% Ammonium Acetate in Water, (as free phosphate))
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−70°C
Categorie correlate
Note legali
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
75.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
24 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)