Key Documents
T-186
Supelco
Taxifolin
new
certified reference material, vial of 1 mL, Cerilliant®
Sinonimo/i:
Taxifolin, (2R,3R)-3,3′,4′,5,7-Pentahydroxyflavanone, (2R,3R)-Dihydroquercetin
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H12O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
304.25
Beilstein:
5299277
Numero MDL:
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
vial of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Formato
neat
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
O[C@@H]1[C@H](Oc2cc(O)cc(O)c2C1=O)c3ccc(O)c(O)c3
InChI
1S/C15H12O7/c16-7-4-10(19)12-11(5-7)22-15(14(21)13(12)20)6-1-2-8(17)9(18)3-6/h1-5,14-19,21H/t14-,15+/m0/s1
CXQWRCVTCMQVQX-LSDHHAIUSA-N
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3