Documenti fondamentali
S-149
Supelco
Serotonin-beta-D-glucuronide solution
new
100 μg/mL (ACN:H2O(50:50)(v/v)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H20N2O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
352.34
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
100 μg/mL (ACN:H2O(50:50)(v/v))
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
NCCC1=CNC2=CC=C(O[C@H](O3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3C(O)=O)C=C21
InChI
1S/C16H20N2O7/c17-4-3-7-6-18-10-2-1-8(5-9(7)10)24-16-13(21)11(19)12(20)14(25-16)15(22)23/h1-2,5-6,11-14,16,18-21H,3-4,17H2,(H,22,23)/t11-,12-,13+,14-,16+/m0/s1
QALKNDMLQRCLGT-JHZZJYKESA-N
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
48.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
9 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)