S-139
AB-FUBINACA metabolite 3-13C5,15N solution
100 μg/mL in acetonitrile, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
100 μg/mL in acetonitrile
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C([15NH][13C@@H]([13CH]([13CH3])[13CH3])[13C](O)=O)C1=NN(CC2=CC=C(F)C=C2)C3=CC=CC=C31
Descrizione generale
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
2.0 °C - closed cup