Documenti fondamentali
L-026
Supelco
Lisdexamfetamine dimesylate solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinonimo/i:
Lisdexamfetamine dimesylate solution
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H25N3O · C2H8S2O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
455.59
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Stato
liquid
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland)
Concentrazione
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
NCCCC[C@H](N)C(N[C@@H](C)CC1=CC=CC=C1)=O.CS(O)(=O)=O.CS(O)(=O)=O
InChI
1S/C15H25N3O.2CH4O3S/c1-12(11-13-7-3-2-4-8-13)18-15(19)14(17)9-5-6-10-16;2*1-5(2,3)4/h2-4,7-8,12,14H,5-6,9-11,16-17H2,1H3,(H,18,19);2*1H3,(H,2,3,4)/t12-,14-;;/m0../s1
CETWSOHVEGTIBR-FORAGAHYSA-N
Informazioni sul gene
human ... SLC18A2(6571)
Descrizione generale
Lisdexamfetamine is a psychostimulant prodrug of dextroamphetamine coupled to the amino acid L-lysine. The active ingredient is sold under the brand name Vyvanse® for treatment of attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) in adults and children six to twelve years of age.
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Vyvanse is a registered trademark of Shire, LLC
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
L-026-1ML4061833945360