L-022
Lamotrigine-13C, 15N4 solution
500 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Stato
liquid
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
500 μg/mL in methanol
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
clinical testing
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Nc1[15n][13c]([15NH2])[15n][15n]c1-c2cccc(Cl)c2Cl
InChI
1S/C9H7Cl2N5/c10-5-3-1-2-4(6(5)11)7-8(12)14-9(13)16-15-7/h1-3H,(H4,12,13,14,16)/i9+1,13+1,14+1,15+1,16+1
PYZRQGJRPPTADH-JCDNYDJVSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Quantitative analysis in pharmaceutical research: The use of Lamotrigine-¹³C, ¹⁵N₄ in neuropharmacological studies is highlighted by its role in enhancing the precision of quantitation methods for drugs and metabolites using LC-MS/MS. This application demonstrates the importance of stable isotope-labeled compounds in ensuring accuracy and reliability in drug metabolism studies (Li et al., 2024).
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)