Documenti fondamentali
H-140
Supelco
3-Hydroxyflunitrazepam solution
1 mg/mL in acetonitrile, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H12FN3O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
329.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Stato
liquid
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
1 mg/mL in acetonitrile
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
clinical testing
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
FC1=CC=CC=C1C(C2=CC([N+]([O-])=O)=CC=C2N3C)=NC(O)C3=O
InChI
1S/C16H12FN3O4/c1-19-13-7-6-9(20(23)24)8-11(13)14(18-15(21)16(19)22)10-4-2-3-5-12(10)17/h2-8,15,21H,1H3
KJTUBZKMFRILQD-UHFFFAOYSA-N
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
42.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
6.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)