Documenti fondamentali
D-194
Supelco
N,N-Dimethyltryptamine-D4 (DMT-D4) solution
100 μg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Sinonimo/i:
α,α,β,β-Tetradeutero-N,N-dimethyltryptamine, N,N-Dimethyl-1H-indole-3-ethan-α,α,β,β-d4-amine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H12D4N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
100 μg/mL in methanol
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)