C-160
Cortisone-13C3 solution
100 μg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Stato
liquid
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
100 μg/mL in methanol
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
clinical testing
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
11.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
30398-1G | 4061826666623 |
30398-250MG | 4061826666630 |
P2200-.1MG | 4061834362722 |
P0194-20UG | 4061833385739 |
P1782-20UG | 4061833385326 |
P8538-5UG | 4061838071958 |
P1782-5UG | 4061833385333 |
P0194-5UG | 4061833476826 |
P8538-20UG | 4061833385784 |
C0954-75UN | 4061833628959 |
P3287-20UG | |
P4680-1ML | 4061838164582 |
P1787-20UG | 4061833385340 |
P1787-5UG | |
P4680-.5ML | 4061838164575 |
P3287-5UG | 4061838071835 |
P5818-.5MG | |
82452-1G | 4061822646346 |
P1614-1MG | 4061834355885 |
P5454-.5MG | |
P5454-500UG | |
P7123-5UG | 4061837906671 |
P4334-.2ML | 4061837914133 |
P8333-.2ML | 4061837914201 |
Z170879-1EA | 4061833303474 |