Documenti fondamentali
A-196
Supelco
8-Aminoclonazolam-D4 solution
100 μg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Sinonimo/i:
6-(2-chlorophenyl-3,4,5,6-d4)-1-methyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepin-8-amine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H10D4ClN5
Peso molecolare:
327.80
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
100 μg/mL in methanol
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
-65 to -96°C
Descrizione generale
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
This stable-labeled internal standard is suitable for quantification of 8-aminoclonazolam by LC/MS or GC/MS for clinical toxicology, forensic analysis, or urine drug testing applications. 8-Aminoclonazolam is a benzodiazepine metabolite of clonazolam.
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)