A-144
Acylcarnitines Mix 2 (C4,iC4,C5,iC5,C6,C8,C10,C12,C14,C18) solution
100-200 μg/mL (90:10 Methanol: 1% aqueous formic acid), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Sinonimo/i:
Acylcarnitines Mix 2 Solution
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Stato
liquid
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Composizione
Butyryl-L-carnitine, 100 μg/mL
Decanoyl-L-carnitine, 100 μg/mL
Hexanoyl-L-carnitine, 100 μg/mL
Isobutyryl-L-carnitine, 100 μg/mL
Isovaleryl-L-carnitine, 100 μg/mL
Lauroyl-L-carnitine, 100 μg/mL
Myristoyl-L-carnitine, 100 μg/mL
Octanoyl-L-carnitine, 100 μg/mL
Stearoyl-L-carnitine, 200 μg/mL
Valeryl-L-carnitine, 100 μg/mL
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
100-200 μg/mL (90:10 Methanol: 1% aqueous formic acid)
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
clinical testing
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
−70°C
Descrizione generale
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)