900410C
Avanti
5-PAHSA
5-(palmitoyloxy)octadecanoic acid, chloroform
Sinonimo/i:
(O-acyl)-hydroxy fatty acid (OAHFA) 16:0-(5-O-18:0)
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (900410C-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 900410C
Concentrazione
1 mg/mL (900410C-1mg)
Tipo di lipide
neutral glycerides
neutral lipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCC(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)CCCC(O)=O
InChI
QBGKCWKQYJQHJX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)