880420P
Avanti
18:0 PEG350 PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 880420P, powder
Sinonimo/i:
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[methoxy(polyethylene glycol)-350] (ammonium salt)
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 25 mg (880420P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (880420P-500mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 880420P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
Applicazioni
Confezionamento
WGK 3