Documenti fondamentali
870873P
Avanti
Adipoyl-L-carnitine
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
Adipoylcarnitine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H23NO6
Numero CAS:
Peso molecolare:
289.32
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.21
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 x 5 mg
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[N+](C[C@H](OC(=O)CCCCC(=O)[O-])CC(=O)[O-])(C)(C)C.[H+]
InChI
1S/C13H23NO6/c1-14(2,3)9-10(8-12(17)18)20-13(19)7-5-4-6-11(15)16/h10H,4-9H2,1-3H3,(H-,15,16,17,18)/t10-/m1/s1
BSVHAXJKBCWVDA-SNVBAGLBSA-N
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870873P-5MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)