870746P
Avanti
16:0(d4) Coenzyme A
Avanti Research™ - A Croda Brand, powder
Sinonimo/i:
Palmitoyl (11,11,12,12-d4) coenzyme A
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (870746P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Tipo di lipide
deuterated lipids
coenzymes
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@@](C(NCCC(NCCSC(CCCCCCCCCC([2H])(C(CCCC)([2H])[2H])[2H])=O)=O)=O)(C(C)(COP([O-])(OP([O-])(OC[C@H]([C@H]1OP([O-])(O)=O)O[C@H]([C@@H]1O)N2C3=C(C(N)=NC=N3)N=C2)=O)=O)C)[H].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
InChI
VJXJWGKNGIGUQX-GJVVMUCVSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)