870605P
Avanti
16:0-09:0 (ALDO) PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 870605P, powder
Sinonimo/i:
1-palmitoyl-2-(9′-oxo-nonanoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (870605P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 870605P
Tipo di lipide
phospholipids
phosphoglycerides
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCC([H])=O)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available