870222P
Avanti
18:1 Succinyl PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 870222P, powder
Sinonimo/i:
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(succinyl) (sodium salt)
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 2 × 100 mg (870222P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (870222P-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 870222P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OCCN([H])C(CCC(O)=O)=O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C45H82NO11P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-44(50)54-39-41(40-56-58(52,53)55-38-37-46-42(47)35-36-43(48)49)57-45(51)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h17-20,41H,3-16,21-40H2,1-2H3,(H,46,47)(H,48,49)(H,52,53);/q;+1/p-1/b19-17-,20-18-;/t41-;/m1./s1
KKEGOYIHHIJUOK-NFCDTPQPSA-M
WGK 3