Documenti fondamentali
860953P
Avanti
Lyso GA2
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
Galabiosylsphingosine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C30H57NO12
Numero CAS:
Peso molecolare:
623.77
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
package of 1 × 500 μg
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Tipo di lipide
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860953P-500UG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)