860900C
Avanti
14:0-16:1-14:0 D5 TG
Avanti Research™ - A Croda Brand 860900C
Sinonimo/i:
1,3(d5)-ditetradecanoyl-2-(9Z-hexadecenoyl)-glycerol
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (860900C-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 860900C
Concentrazione
1 mg/mL (860900C-1mg)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[2H]C(C([2H])([2H])OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCC)=O)C([2H])([2H])OC(CCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
JJUUQTPTIFXQFZ-RZCIEKIASA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)