Documenti fondamentali
860856P
Avanti
RBM14C16
powder, Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
N-((2S,3R)-1,3-dihydroxy-5-((2-oxo-2H-chromen-7-yl)oxy)pentan-2-yl)palmitamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C30H47NO6
Numero CAS:
Peso molecolare:
517.70
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
package of 1 × 1 mg
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Tipo di lipide
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860856P-1MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)