860823P
Avanti
24:0(2R-OH) Ceramide
Avanti Research™ - A Croda Brand 860823P, powder
Sinonimo/i:
N-(2′-(R)-hydroxylignoceroyl)-D-erythro-sphingosine
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 5 mg (860823P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 860823P
Tipo di lipide
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCC/C=C/[C@@H](O)[C@@H](NC([C@H](O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO
InChI
1S/C42H83NO4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-25-27-29-31-33-35-37-41(46)42(47)43-39(38-44)40(45)36-34-32-30-28-26-24-16-14-12-10-8-6-4-2/h34,36,39-41,44-46H,3-33,35,37-38H2,1-2H3,(H,43,47)/b36-34+/t39-,40+,41+/m0/s1
WAYLDHLWVYQNSQ-CFBMXOPXSA-N
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)