860819P
Avanti
20:0(2R-OH) Ceramide
Avanti Research™ - A Croda Brand 860819P, powder
Sinonimo/i:
N-(2′-(R)-hydroxyarachidoyl)-D-erythro-sphingosine
About This Item
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 5 mg (860819P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 860819P
Tipo di lipide
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCC/C=C/[C@@H](O)[C@@H](NC([C@H](O)CCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO
InChI
1S/C38H75NO4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-21-23-25-27-29-31-33-37(42)38(43)39-35(34-40)36(41)32-30-28-26-24-22-20-16-14-12-10-8-6-4-2/h30,32,35-37,40-42H,3-29,31,33-34H2,1-2H3,(H,39,43)/b32-30+/t35-,36+,37+/m0/s1
CFYLSUZUMMPFNC-PLHXSOCRSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)