Documenti fondamentali
860672P
Avanti
C22 Ceramide (d14:1/22:0)
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Sinonimo/i:
N-behenoyl-D-erythro-sphingosine (C14 base)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C36H71NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
565.95
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.25
Saggio
99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
1 ea of 10 mg (860672P-10mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Tipo di lipide
sphingolipids
deuterated lipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCC
InChI
1S/C36H71NO3/c1-3-5-7-9-11-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-26-28-30-32-36(40)37-34(33-38)35(39)31-29-27-25-23-12-10-8-6-4-2/h29,31,34-35,38-39H,3-28,30,32-33H2,1-2H3,(H,37,40)/b31-29+/t34-,35+/m0/s1
ZEQGGWNOJHBYRD-NXCSZAMKSA-N
Applicazioni
C22 Ceramide (d14:1/22:0) has been used as a standard for measuring sphingomyelins and ceramides through a multiple reaction monitoring (MRM) method by ultrafast-liquid chromatography (UFLC)-mass spectrometry (MS).
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Effect of ER stress on sphingolipid levels and apoptotic pathways in retinal pigment epithelial cells
Afcsar E, et al.
Redox Biology, 101430-101430 (2020)