860665P
Avanti
4E,14Z-Sphingadiene
Avanti Research™ - A Croda Brand 860665P, powder
Sinonimo/i:
(2S,3R,4E,14Z)-2-aminooctadec-4,14-diene-1,3-diol
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (860665P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 860665P
Tipo di lipide
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC[C@@](N)([H])[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCC/C=C\CCC
InChI
1S/C18H35NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(21)17(19)16-20/h4-5,14-15,17-18,20-21H,2-3,6-13,16,19H2,1H3/b5-4-,15-14+
KWDXKYNWAKMLKK-YQMRQDNGSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
WGK 3