860476P
Avanti
1-desoxymethylsphinganine-d5
1-desoxymethylsphinganine-d5 (m17:0), powder
Sinonimo/i:
1-Deoxymethylsphinganine-d5
About This Item
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (860476P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 860476P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@](CN)([H])CCCCCCCCCCCCCC(C([2H])([2H])[2H])([2H])[2H]
InChI
UGVBFHUWZNNKIK-RPRHKWDUSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)