860466P
Avanti
N-C12-desoxymethylsphingosine
Avanti Research™ - A Croda Brand 860466P, powder
Sinonimo/i:
N-lauroyl-1-desoxymethylsphingosine (m17:1/12:0)
About This Item
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (860466P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 860466P
Tipo di lipide
sphingolipids
bioactive lipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)CNC(CCCCCCCCCCC)=O
InChI
NQTIAYDGVUCKFJ-KSPVXFDASA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)